CAS RN 7182-38-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
3-cloro-1-(4-hidroxifenil)propano-1-uno, TRC
CAS: 7182-38-9 Fórmula molecular: C9H9ClO2 Peso molecular (g/mol): 184.62 Sinónimo: 3-Chloro-4'-hydroxy-propiophenone,NSC 46501 Nombre IUPAC: 3-cloro-1-(4-hidroxifenil)propano-1-one SMILES: Oc1ccc(cc1)C(=O)CCCl