CAS RN 71748-58-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4-Ceto 13-cis-Ácido Retinoico, TRC
CAS: 71748-58-8 Fórmula molecular: C20H26O3 Peso molecular (g/mol): 314.42 Sinónimo: BAL10085,BAL0010085-000,Isotretinoin EP Impurity H,BAL0004079-000,BAL4079,9-cis retinoic acid,alitretinoin related,13-cis-4-oxo retinoic acid Nombre IUPAC: (2Z,4E,6E,8E)-3,7-dimetil-9-(2,6,6-trimetil-3-oxociclohexen-1-il)nona-2,4,6,8-ácido tetraenoico SMILES: C\C(=C\C(=O)O)\C=C\C=C(/C)\C=C\C1=C(C)C(=O)CCC1(C)C