CAS RN 7149-32-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
b-Feniletil Furoato, TRC
CAS: 7149-32-8 Fórmula molecular: C13 H12 O3 Peso molecular (g/mol): 216.23 Nombre IUPAC: 2-feniletil furano-2-carboxilato SMILES: O=C(OCCc1ccccc1)c2occc2