CAS RN 7145-82-6
IUPAC Nombre:
1,2,4-trichloro-5-iodobenzene
Sinónimos:
1,2,4-trichloro-5-iodobenzene
Peso molecular (g/mol):
307.34
Fórmula molecular:
C6H2Cl3I
InChi Key:
KKXMBRLCXIPURK-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
ClC1=CC(Cl)=C(I)C=C1Cl
1
–
2
de
2
resultados
1
1,2,4-Tricloro-5-iodobenceno, TRC
CAS: 7145-82-6 Fórmula molecular: C6H2Cl3I Peso molecular (g/mol): 307.34 Sinónimo: 2,4,5-Trichloro-1-iodobenzene,2,4,5-Trichloroiodobenzene,NSC 74997 Nombre IUPAC: 1,2,4-tricloro-5-yodobenceno SMILES: Clc1cc(Cl)c(I)cc1Cl
2
1,2,4-Tricloro-5-yodobenceno, 98 %, Thermo Scientific™
CAS: 7145-82-6 Fórmula molecular: C6H2Cl3I Peso molecular (g/mol): 307.336 Número MDL: MFCD00051450 Clave InChI: KKXMBRLCXIPURK-UHFFFAOYSA-N Sinónimo: 1-iodo-2,4,5-trichlorobenzene,2,4,5-trichloroiodobenzene,benzene,2,4-trichloro-5-iodo,attercop-chm at126309,benzene,1,2,4-trichloro-5-iodo,1,2,4-tris chloranyl-5-iodanyl-benzene PubChem CID: 252788 Nombre IUPAC: 1,2,4-tricloro-5-yodobenceno SMILES: C1=C(C(=CC(=C1Cl)I)Cl)Cl