accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClNN

CAS RN 71258-18-9

IUPAC Nombre: 1-benzyl-4-phenylpiperidine-4-carbonitrile hydrochloridyl
Sinónimos: 1-benzyl-4-phenylpiperidine-4-carbonitrile hydrochloridyl
Peso molecular (g/mol): 311.83
Fórmula molecular: C19H20ClN2
InChi Key: NHLSXCISFQTVSW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Cl].N#CC1(CCN(CC2=CC=CC=C2)CC1)C1=CC=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados