accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OHNHO

CAS RN 712-09-4

IUPAC Nombre: 2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethan-1-ol
Sinónimos: methoxytryptophol 5-methoxytryptophol
Peso molecular (g/mol): 191.23
Fórmula molecular: C11H13NO2
InChi Key: QLWKTGDEPLRFAT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC=C2NC=C(CCO)C2=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados