CAS RN 71122-42-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Glicolaldehído-1-13C (5mg/mL en agua), TRC
CAS: 71122-42-4 Fórmula molecular: C13CH4O2 Peso molecular (g/mol): 61.04 Sinónimo: 2-Hydroxyacetaldehyde-1-13C,2-Hydroxyethanal-1-13C,2-Oxoethanol-1-13C,Hydroxyacetaldehyde-1-13C,Diose-1-13C,Glicolaldehido-1-13C,Glycolic Aldehyde-1-13C,Glycollaldehyde-1-13C,Hydroxyethanal-1-13C,Methylolformaldehyde-1-13C,Monomethylolformaldehyde-1-13C,NSC 67935-1-13C Nombre IUPAC: 2-hidroxiacetaldehído SMILES: OC[13CH]=O