CAS RN 710951-92-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
(11Beta,16Beta)-11,21-bis(acetiloxi)-2'-metil-5'H-pregna-1,4-dieno[17,16-d]oxazol-3,20-diona (impureza de deflazacort), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(11Beta,16Beta)-11,21-bis(acetiloxi)-2'-metil-5'H-pregna-1,4-dieno[17,16-d]oxazol-3,20-diona (impureza de deflazacort), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.