accessibility menu, dialog, popup

UserName

IH3CCH3NH3CH2NOCH3CH3

CAS RN 71-81-8

IUPAC Nombre: (3-carbamoyl-3,3-diphenylpropyl)(methyl)bis(propan-2-yl)azanium iodide
Sinónimos: isopropamide iodide
Peso molecular (g/mol): 480.43
Fórmula molecular: C23H33IN2O
InChi Key: BFSMWENDZZIWPW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [I-].CC(C)[N+](C)(CCC(C(N)=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C(C)C

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados