CAS RN 709029-71-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Sal tetrasódica del ácido 4,4'-[(5-nitro-1,3-fenileno)bis(carbonilimino)]bis-1,3-bencenodisulfónico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Sal tetrasódica del ácido 4,4'-[(5-nitro-1,3-fenileno)bis(carbonilimino)]bis-1,3-bencenodisulfónico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Sal tetrasódica del ácido 4,4'-[(5-nitro-1,3-fenileno)bis(carbonilimino)]bis-1,3-bencenodisulfónico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.