CAS RN 70849-29-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
D-Talosa-1-13C, TRC
CAS: 70849-29-5 Fórmula molecular: 13CC5H12O6 Peso molecular (g/mol): 181.16 Sinónimo: D(+)-Talose-13C,NSC 224293-13C Nombre IUPAC: (2S,3S,4S,5R)-2,3,4,5,6-penthidroxi(1^{13}C)hexanal SMILES: OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[13CH]=O