CAS RN 708-75-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
6-Metilpterina, TRC
CAS: 708-75-8 Fórmula molecular: C7 H7 N5 O Peso molecular (g/mol): 177.16 Sinónimo: 4(3H)-Pteridinone, 2-amino-6-methyl-,4(1H)-Pteridinone, 2-amino-6-methyl- (8CI,9CI),2-Amino-6-methyl-4(3H)-pteridinone,2-Amino-4-hydroxy-6-methylpteridine,6-Methylpterin Nombre IUPAC: 2-amino-6-metil-1H-pteridina-4-una SMILES: Cc1cnc2NC(=NC(=O)c2n1)N