CAS RN 70779-05-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Éster etílico de N-[(3Alfa,5Beta,7Alfa)-3,7-Dihidroxi-24-oxocolan-24-il]-glicina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Éster etílico de N-[(3Alfa,5Beta,7Alfa)-3,7-Dihidroxi-24-oxocolan-24-il]-glicina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Éster etílico de N-[(3a,5b,7a)-3,7-dihidroxi-24-oxocolan-24-il]-glicina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.