accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClClClClClClClCl

CAS RN 706-78-5

IUPAC Nombre: octachlorocyclopent-1-ene
Sinónimos: octachlorocyclopentene
Peso molecular (g/mol): 343.66
Fórmula molecular: C5Cl8
InChi Key: DMZRCHJVWAKCAX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=C(Cl)C(Cl)(Cl)C(Cl)(Cl)C1(Cl)Cl
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados