CAS RN 705974-42-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
2-[3-(Acetiloxi)-4-metoxifenil]-5-hidroxi-6-yodo-7-[[2,3,4-tri-O-acetil-6-O-(2,3,4-tri-O-acetil-6-desoxi-Alfa-L-manopiranosil)-Beta-D-glucopiranosil]oxi]-4H-1-Benzopiran-4-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
2-[3-(Acetiloxi)-4-metoxifenil]-5-hidroxi-6-yodo-7-[[2,3,4-tri-O-acetil-6-O-(2,3,4-tri-O-acetil-6-desoxi-Alfa-L-manopiranosil)-Beta-D-glucopiranosil]oxi]-4H-1-Benzopiran-4-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
2-[3-(Acetiloxi)-4-metoxifenil]-5-hidroxi-6-yodo-7-[[2,3,4-tri-O-acetil-6-O-(2,3,4-tri-O-acetil-6-desoxi-aL-manopiranosil)-bD-glucopiranosil]oxi]-4H-1-Benzopiran-4-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.