CAS RN 70553-76-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Daurisoline, MedChemExpress
MedChemExpress Daurisoline is a hERG inhibitor and also an autophagy blocker.