accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CONCH3CH3

CAS RN 70504-01-7

IUPAC Nombre: 1-[6-(dimethylamino)naphthalen-2-yl]propan-1-one
Sinónimos: prodan
Peso molecular (g/mol): 227.31
Fórmula molecular: C15H17NO
InChi Key: MPPQGYCZBNURDG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCC(=O)C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)N(C)C
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados