CAS RN 7048-04-6
IUPAC Nombre:
hydrogen (2R)-2-amino-3-sulfanylpropanoic acid hydrate chloride
Sinónimos:
hydrogen L-cysteine hydrate chloride
Peso molecular (g/mol):
175.63
Fórmula molecular:
C3H10ClNO3S
InChi Key:
QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
SMILES:
[H+].O.[Cl-].N[C@@H](CS)C(O)=O
1
–
2
de
2
resultados
1
Clorhidrato de L-cisteína monohidrato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Clorhidrato de L-cisteína monohidrato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.