accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3OOHOH

CAS RN 70445-33-9

IUPAC Nombre: 3-[(2-ethylhexyl)oxy]propane-1,2-diol
Sinónimos: ethylhexylglycerin
Peso molecular (g/mol): 204.31
Fórmula molecular: C11H24O3
InChi Key: NCZPCONIKBICGS-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCCCC(CC)COCC(O)CO
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados