accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOOOO

CAS RN 70424-94-1

IUPAC Nombre: methyl 3,4,5-tris(benzyloxy)benzoate
Sinónimos: methyl 3,4,5-tris(benzyloxy)benzoate
Peso molecular (g/mol): 454.52
Fórmula molecular: C29H26O5
InChi Key: MAUSJTNDKNFSEU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)C1=CC(OCC2=CC=CC=C2)=C(OCC2=CC=CC=C2)C(OCC2=CC=CC=C2)=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados