CAS RN 70415-50-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
6-Cloro-4-hidroxi-2-metil-2H-thieno[2,3-e]-1,2-tiazina-3-carboxílico éster metilo 1,1-dióxido de ácido, TRC
CAS: 70415-50-8 Fórmula molecular: C9H8ClNO5S2 Peso molecular (g/mol): 309.75 Sinónimo: Methyl 6-Chloro-4-hydroxy-2-methyl-2H-thieno[2,3-e]-1,2-thiazine-3-formate 1,1-Dioxide; Nombre IUPAC: Metil 6-cloro-4-hidroxi-2-metil-1,1-dioxo-tieno[2,3-E]tiazina-3-carboxilato SMILES: COC(=O)C1=C(O)c2sc(Cl)cc2S(=O)(=O)N1C