CAS RN 70374-36-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
5-Cloro-3-[(metilamino)sulfonilo]-2-tiofenocarboxílico, TRC
CAS: 70374-36-6 Fórmula molecular: C6 H6 Cl N O4 S2 Peso molecular (g/mol): 255.7 Sinónimo: Lornoxicam impurity 10 Nombre IUPAC: ácido 5-cloro-3-(metilsulfamoil)tiofeno-2-carboxílico SMILES: CNS(=O)(=O)c1cc(Cl)sc1C(=O)O