CAS RN 70361-61-4
IUPAC Nombre:
methyl 2-amino-3-sulfanylpropanoate hydrochloride
Sinónimos:
methyl 2-amino-3-sulfanylpropanoate hydrochloride
Peso molecular (g/mol):
171.64
Fórmula molecular:
C4H10ClNO2S
InChi Key:
WHOHXJZQBJXAKL-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
Cl.COC(=O)C(N)CS
1
–
2
de
2
resultados
1
Clorhidrato de éster metílico de D-cisteína, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Clorhidrato de éster metílico de D-cisteína, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.