accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClClN

CAS RN 70258-18-3

IUPAC Nombre: 2-chloro-5-(chloromethyl)pyridine
Sinónimos: 2-chloro-5-(chloromethyl)pyridine
Peso molecular (g/mol): 162.01
Fórmula molecular: C6H5Cl2N
InChi Key: SKCNYHLTRZIINA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClCC1=CC=C(Cl)N=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados