CAS RN 70195-25-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
D-(+)-2-Ácido fosfoglicero Hidrato de sodio (~90%), TRC
CAS: 70195-25-4 Fórmula molecular: C3 H5 O7 P . 2 Na . H2 O Peso molecular (g/mol): 248.04 Nombre IUPAC: disodio; [(1R)-1-carboxi-2-hidroxietil] fosfato; hidratar SMILES: O.[Na+].[Na+].OC[C@@H](OP(=O)([O-])[O-])C(=O)O