CAS RN 700874-72-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
4
de
4
resultados
1
LY2157299, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Tocris Bioscience™ Galunisertib
ALK4 and ALK5 (TGFβRI) inhibitor
3
LY2157299, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
4
Galunisertib, MedChemExpress
MedChemExpress Galunisertib (LY2157299) is an oral and selective TGF-β receptor type I (TGF-βRI) kinase inhibitor with an IC50 of 56 nM.