CAS RN 69955-43-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
DL-alfa-(Difluorometil)arginina, TRC
CAS: 69955-43-7 Fórmula molecular: C7 H14 F2 N4 O2 Peso molecular (g/mol): 224.21 Sinónimo: 2-(Difluoromethyl)arginine,alpha-(Difluoromethyl)-DL-arginine,alpha-Difluoromethylarginine,DFMA,RMI 71897; Nombre IUPAC: 2-amino-5-carbamimidido-2-ácido difluorometil-pentanoico SMILES: NC(=N)NCCCC(N)(C(F)F)C(=O)O