accessibility menu, dialog, popup

UserName

NaCH3OONClFFFOO

CAS RN 69806-34-4

IUPAC Nombre: sodium 2-(4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenoxy)propanoate
Sinónimos: sodium 2-(4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenoxy)propanoate
Peso molecular (g/mol): 383.68
Fórmula molecular: C15H10ClF3NNaO4
InChi Key: DUZVBQWEFKXWJM-UHFFFAOYNA-M
SMILES: [Na+].CC(OC1=CC=C(OC2=NC=C(C=C2Cl)C(F)(F)F)C=C1)C([O-])=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados