accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2NOBr

CAS RN 698-67-9

IUPAC Nombre: 4-bromobenzamide
Sinónimos: 4-bromobenzamide
Peso molecular (g/mol): 200.04
Fórmula molecular: C7H6BrNO
InChi Key: ZRWNRAJCPNLYAK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (3)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (2)
Forma física 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)