CAS RN 69759-61-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
2-(Dibutilamino)-1-(2,7-dicloro-9H-fluoren-4-il)etanol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
2-(Dibutilamino)-1-(2,7-dicloro-9H-fluoren-4-il)etanol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
2-(Dibutilamino)-1-(2,7-dicloro-9H-fluoren-4-il)etanol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.