CAS RN 697287-48-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
(E)-3-(2-fluorofenil)-N-((S)-1-(3,4-dihidro-2H-benzo[1,4]oxazin-6-il)-etil]acrilamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(E)-3-(2-fluorofenil)-N-((S)-1-(3,4-dihidro-2H-benzo[1,4]oxazin-6-il)-etil]acrilamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
(E)-3-(2-fluorofenil)-N-((S)-1-(3,4-dihidro-2H-benzo[1,4]oxazin-6-il)-etil]acrilamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.