CAS RN 697287-41-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
(S)-N-[1-(4-ciclopropilmetil-3,4-dihidro-2H-benzo[1,4]oxazin-6-il)-etil]-3-(2-fluoro-fenil)acrilamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(S)-N-[1-(4-ciclopropilmetil-3,4-dihidro-2H-benzo[1,4]oxazin-6-il)-etil]-3-(2-fluoro-fenil)acrilamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.