accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClOClO

CAS RN 697-91-6

IUPAC Nombre: 2,6-dichlorocyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
Sinónimos: 2,6-dichlorobenzoquinone
Peso molecular (g/mol): 176.98
Fórmula molecular: C6H2Cl2O2
InChi Key: JCARTGJGWCGSSU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=CC(=O)C=C(Cl)C1=O
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados