accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COCH3HNSOO

CAS RN 6964-02-9

IUPAC Nombre: N-(2-methoxy-5-methylphenyl)benzenesulfonamide
Sinónimos: N-(2-methoxy-5-methylphenyl)benzenesulfonamide
Peso molecular (g/mol): 277.34
Fórmula molecular: C14H15NO3S
InChi Key: SNCSZUJMKFNFHX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC=C(C)C=C1NS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (1)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados