CAS RN 6963-37-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N-(2-hidroxifenil)propanamida, TRC
CAS: 6963-37-7 Fórmula molecular: C9 H11 N O2 Peso molecular (g/mol): 165.189 Nombre IUPAC: N-(2-hidroxifenil)propanamida SMILES: CCC(=O)Nc1ccccc1O