CAS RN 69618-95-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Yoduro de (7S)-5,6,7,8-tetrahidro-7-(metoxicarbonil)-2-metil-5-oxo-imidazo[1,5-c]pirimidinio, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Yoduro de (7S)-5,6,7,8-tetrahidro-7-(metoxicarbonil)-2-metil-5-oxo-imidazo[1,5-c]pirimidinio, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Yoduro de (7S)-5,6,7,8-tetrahidro-7-(metoxicarbonil)-2-metil-5-oxo-imidazo[1,5-c]pirimidinio, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.