CAS RN 696-06-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
5-Fluorodihidropirimidina-2,4-diona, TRC
CAS: 696-06-0 Fórmula molecular: C4 H5 F N2 O2 Peso molecular (g/mol): 132.093 Sinónimo: 5,6-Dihydro-5-fluorouracil,2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 5-fluorodihydro-,5-Fluorodihydro-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione (ACI),Hydrouracil, 5-fluoro- (6CI, 7CI, 8CI),5,6-Dihydro-5-fluorouracil,5-Fluoro-5,6-dihydrouracil,5-Fluorodihydrouracil,5-Fluorohydrouracil,Dihydro-5-fluorouracil Nombre IUPAC: 5-fluoro-1,3-diazinano-2,4-dione SMILES: FC1CNC(=O)NC1=O