CAS RN 69558-55-0
IUPAC Nombre:
3-(6-amino-2-{2-amino-5-[(diaminomethylidene)amino]pentanamido}hexanamido)-3-[(1-{[1-carboxy-2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]carbamoyl}-2-methylpropyl)carbamoyl]propanoic acid
Sinónimos:
3-(6-amino-2-{2-amino-5-[(diaminomethylidene)amino]pentanamido}hexanamido)-3-[(1-{[1-carboxy-2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]carbamoyl}-2-methylpropyl)carbamoyl]propanoic acid
Peso molecular (g/mol):
679.78
Fórmula molecular:
C30H49N9O9
InChi Key:
PSWFFKRAVBDQEG-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CC(C)C(NC(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(N)CCCN=C(N)N)C(=O)NC(CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O