CAS RN 69516-34-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(S)-Metalaxyl, TRC
CAS: 69516-34-3 Fórmula molecular: C15 H21 N O4 Peso molecular (g/mol): 279.332 Sinónimo: N-(2,6-Dimethylphenyl)-N-(Methoxyacetyl)-L-Alanine Methyl Ester Nombre IUPAC: metil(2S)-2-(N-(2-metaxiacetil)-2,6-dimetilanilino)propanoato SMILES: COCC(=O)N([C@@H](C)C(=O)OC)c1c(C)cccc1C