CAS RN 694443-03-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
BoNT-IN-1, MedChemExpress
MedChemExpress BoNT-IN-1 is a potent inhibitor of Botulinum neurotoxin A light chain (BoNTA LC) with IC50 of 0.9 uM.