accessibility menu, dialog, popup

UserName

HClCH3H3CCH3HNOHO

CAS RN 6939-23-7

IUPAC Nombre: hydrogen 2-(tert-butylamino)acetic acid chloride
Sinónimos: hydrogen T-butylglycine chloride
Peso molecular (g/mol): 167.63
Fórmula molecular: C6H14ClNO2
InChi Key: QORBVLNEGUIPND-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [H+].[Cl-].CC(C)(C)NCC(O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)