accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2ClFNOOHOCl

CAS RN 69377-81-7

IUPAC Nombre: 2-[(4-amino-3,5-dichloro-6-fluoropyridin-2-yl)oxy]acetic acid
Sinónimos: fluroxypyr
Peso molecular (g/mol): 255.03
Fórmula molecular: C7H5Cl2FN2O3
InChi Key: MEFQWPUMEMWTJP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=C(Cl)C(F)=NC(OCC(O)=O)=C1Cl
Peso molecular (g/mol) 
  • (1)
  • (4)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Solvent or Matrix 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Concentración 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)