accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3SN

CAS RN 693-95-8

IUPAC Nombre: 4-methyl-1,3-thiazole
Sinónimos: 4-methylthiazole
Peso molecular (g/mol): 99.15
Fórmula molecular: C4H5NS
InChi Key: QMHIMXFNBOYPND-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CSC=N1
Porcentaje de pureza 
  • (1)
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Punto de ebullición 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)