accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CMgBr

CAS RN 693-25-4

IUPAC Nombre:
Sinónimos:
Peso molecular (g/mol): 175.35
Fórmula molecular: C5H11BrMg
InChi Key: XWCQLLDGXBLGMD-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Mg++].[Br-].CCCC[CH2-]
Forma física 
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados