CAS RN 69243-49-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1,2,4-Triazolo[3,4-b]benzotiol-5-metanol, TRC
CAS: 69243-49-8 Fórmula molecular: C9H7N3OS Peso molecular (g/mol): 205.24 Sinónimo: Tricyclazole-hydroxy,1,2,4-Triazolo[3,4-b]benzothiazole-5-methanol (9CI, ACI) Nombre IUPAC: [1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3]benzotiazol-8-ilmetanol SMILES: OCc1cccc2sc3nncn3c12