accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHNHNO

CAS RN 6921-98-8

IUPAC Nombre: N-(formamidomethyl)formamide
Sinónimos: N-(formamidomethyl)formamide
Peso molecular (g/mol): 102.09
Fórmula molecular: C3H6N2O2
InChi Key: QPJQPYQZFKFTHG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=CNCNC=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados