accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOCH2

CAS RN 692-86-4

IUPAC Nombre: ethyl undec-10-enoate
Sinónimos: ethyl undecylenate
Peso molecular (g/mol): 212.33
Fórmula molecular: C13H24O2
InChi Key: FXNFFCMITPHEIT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)CCCCCCCCC=C
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados