CAS RN 69088-96-6
IUPAC Nombre:
4-(3-aminophenyl)-2-methylbut-3-yn-2-ol
Sinónimos:
4-(3-aminophenyl)-2-methylbut-3-yn-2-ol
Peso molecular (g/mol):
175.23
Fórmula molecular:
C11H13NO
InChi Key:
DQPSETABKZMTEZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC(C)(O)C#CC1=CC=CC(N)=C1
1
–
1
de
1
resultados
1
4-(3-aminofenil)-2-metilbut-3-in-2-ol, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.