accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 690632-14-5

IUPAC Nombre: tert-butyl 4-(2-aminophenoxy)piperidine-1-carboxylate
Sinónimos: tert-butyl 4-(2-aminophenoxy)piperidine-1-carboxylate
Peso molecular (g/mol): 292.38
Fórmula molecular: C16H24N2O3
InChi Key: ISHIDQUFPVMERM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)OC1=CC=CC=C1N

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados