accessibility menu, dialog, popup

UserName

LaCH3H3CCH3CH3H3CCH3

CAS RN 68959-87-5

IUPAC Nombre: 2,2',2''-tris(propan-2-yl)-1-lanthana-1,1',1''-spiroter[pentacyclo[2.2.0.0¹,³.0¹,⁵.0²,⁶]hexane]
Sinónimos: 2,2',2''-triisopropyl-1-lanthana-1,1',1''-spiroter[pentacyclo[2.2.0.0¹,³.0¹,⁵.0²,⁶]hexane]
Peso molecular (g/mol): 460.43
Fórmula molecular: C24H33La
InChi Key: BHWFVSOAOOHARF-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C)C12[La]3456789%10%11%12%13%14%15C(C3C14)C25.CC(C)C61C7C8C9C%101.CC(C)C%111C%12C%13C%14C%151
Forma física 
  • (1)
Cantidad 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados